405442
Trimethylolpropane tris(2-methyl-1-aziridinepropionate)
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup