401803
Tetrabutylammonium acetate solution
1.0 M in H2O
Synonyme(s) :
N,N,N-tributyl-1-butanaminium acetate, Tetra-n-butylammonium acetate
154,00 €
About This Item
154,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.389
pb
100 °C
Densité
0.99 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter