Principaux documents
400572
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
ZrI4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
I[Zr](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
XLMQAUWIRARSJG-UHFFFAOYSA-J
À utiliser avec
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges