Principaux documents
400432
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Beilstein:
1963428
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
93-95 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-3-2-4-7(5-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup