Principaux documents
240249
Sigma-Aldrich
Thiophenol
≥99%
Synonyme(s) :
Benzènethiol
10 G
45,20 €
50 G
144,00 €
45,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
45,20 €
50 G
144,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.18
Numéro Beilstein :
506523
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.588 (lit.)
Point d'ébullition
169 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiophenol can be used:
  • To prepare (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfane[1] and β-lactones.[2]
  • As a surface capping ingredient in the preparation Fe-doped ZnS nanoparticles exhibiting ferromagnetic properties.[3]
  • As an oxygen scavenger in the N-deacetylation of chitin to yield chitosan C.[4]
  • As an activator in the coupling reactions of carboxylic acids with isonitriles.[5]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
A practical and efficient method for the synthesis of .beta.-lactones
Danheiser RL and Nowick JS
The Journal of Organic Chemistry, 56(3), 1176-1185 (1991)
Synthesis, structure and reactivity of [o-(2, 6-diisopropylphenyliminomethinyl) phenyl] selenenyl selenocyanate (RSeSeCN) and related derivatives
Rakesh P, et al.
Dalton Transactions, 43(25), 9431-9437 (2014)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1176-1176 (1991)
Synthesis and characterization of thiophenol passivated Fe-doped ZnS nanoparticles
Sambasivam S, et al.
Materials Science and Engineering, B, 150(2), 125-129 (2008)
Solid state structure of chitosan prepared under different N-deacetylating conditions
Prashanth KVH, et al.
Carbohydrate Polymers, 50(1), 27-33 (2002)
Articles
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.