399949
Vanadium(V) oxyfluoride
99%
Synonyme(s) :
Vanadium(V) oxytrifluoride, Vanadyl trifluoride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
F[V](F)(F)=O
InChI
1S/3FH.O.V/h3*1H;;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
FXGIDXZUDLFPLD-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges