Principaux documents
399868
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis (purity excludes up to ~1% zirconium)
Synonyme(s) :
Hafnium tetrafluoride
About This Item
Formule linéaire :
HfF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.9% trace metals basis (purity excludes up to ~1% zirconium)
Forme
powder
Impuretés
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis (excluding Zr content)
Chaîne SMILES 
F[Hf](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
QHEDSQMUHIMDOL-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges