Key Documents
398489
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) sulfide
99.9%
About This Item
Formule linéaire :
PtS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9%
Chaîne SMILES 
S=[Pt]=S