398306
Palladium(II) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Densité
6.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[Pd]
InChI
1S/Pd.S
Clé InChI
NRUVOKMCGYWODZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable