396966
Bromure de décaméthonium
Ion-Pair reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
Decaméthylene bis(triméthylammonium bromure), Decane-1,10-bis(triméthylammonium bromure)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Ion-Pair reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Pf
263-267 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Informations sur le gène
human ... CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges