Principaux documents
395005
Supelco
N,N-Diméthylformamide di-tert-butyl acétal
LiChropur
Synonyme(s) :
1,1-Di-tert-butoxy-N,N-diméthylméthylamine, 1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine
25 ML
343,00 €
343,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
343,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.32
Beilstein:
969629
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
343,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥90.0%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
Clé InChI
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is an derivatizing reagent.[1]
Application
It was used as derivatizing agent in a study to determine cocaine and benzoyl ecgonine in urine using GC with on-column alkylation.[1]
Reagent used for the preparation of indolizines via intermolecular cyclization of picolinium salts.[2]
Conditionnement
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 47, 8817-8817 (2006)
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to