393762
(4S-trans)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra(2-naphthyl)-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol
98%
Synonyme(s) :
(+)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetra(2-naphthyl)-D-threitol, (+)-DINOL, (4S,5S)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra(2-naphthyl)dioxolane-4,5-dimethanol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +116°, c = 1 in ethyl acetate
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
214-216 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)O[C@@H]([C@H](O1)C(O)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4)C(O)(c6ccc7ccccc7c6)c8ccc9ccccc9c8
InChI
1S/C47H38O4/c1-45(2)50-43(46(48,39-23-19-31-11-3-7-15-35(31)27-39)40-24-20-32-12-4-8-16-36(32)28-40)44(51-45)47(49,41-25-21-33-13-5-9-17-37(33)29-41)42-26-22-34-14-6-10-18-38(34)30-42/h3-30,43-44,48-49H,1-2H3/t43-,44-/m0/s1
Clé InChI
QWADMRIAKWGVBF-CXNSMIOJSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
TADDOL chiral auxiliaries find diverse applications in asymmetric synthesis, catalysis, and polymerization.
TADDOLs demonstrate versatility in metal-catalyzed asymmetric reactions and as Brønsted acid organocatalysts in hetero-Diels–Alder reactions.