102601
3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid
98%
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid, Hydrocaffeic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
136-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It can also be used for thesurface functionalization of nanoparticles. The functionalization with DHCA notonly improves the water solubility of nanoparticles but also provides a platformfor further modification due to the presence of surface carboxyl groups.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable