Principaux documents
391875
Sigma-Aldrich
(Dimethylaminomethylene)dimethylammonium chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH=N(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
97%
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
130-139 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[H]\C(N(C)C)=[N+](\C)C
InChI
1S/C5H13N2.ClH/c1-6(2)5-7(3)4;/h5H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BPBLGCSAYMJJJW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
(Dimethylaminomethylene)dimethylammonium chloride is an amidine derivative.
Application
(Dimethylaminomethylene)dimethylammonium chloride (N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium chloride) may be used in the synthesis of the following:
  • aminomethylene hydantoins[1]
  • thiohydantoins[1]
  • 2,2′-o-phenyl­enebis(1,3-di­meth­ylguanidine)[2]
  • N,N-dimethylformamide di-tert-butyl acetal[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
2, 2'-o-Phenylenebis (1,3-dimethylguanidine).
Kawahata M, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(8), 3301-3302 (2006)
Synthesis of 5-chloromethylene hydantoins and thiohydantoins.
Cernak T A and Gleason J L.
Heterocycles, 71(1), 117-134 (2007)
Robert HD
Carboxylic Ortho Acid Derivatives: Preparation and Synthetic Applications (Academic press), 14, 423-423 null