Principaux documents
390682
Sigma-Aldrich
Tetrafluorosuccinic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCF2CF2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.05
Beilstein:
1790197
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
115-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O