Principaux documents
386413
Sigma-Aldrich
1-Indanone oxime
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
147-150 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
oxime
Chaîne SMILES 
O\N=C1/CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2/b10-9+
Clé InChI
ATEGUFMEFAGONB-MDZDMXLPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable