Principaux documents
383325
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) trifluoroacetylacetonate
97%
Synonyme(s) :
Zirconium (IV) trifluoroacetylacetonate
1 G
64,20 €
64,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
64,20 €
About This Item
Formule linéaire :
Zr(C5H4F3O2)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
703.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
64,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(O[Zr](O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)(O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5F3O2.Zr/c4*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h4*2,9H,1H3;/q;;;;+4/p-4/b4*3-2-;
Clé InChI
QZQWHIKBKAPMGX-SFFXPQKJSA-J
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable