Principaux documents
382094
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
1706307
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +4.8°, c = 2.9 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
pb
80-81 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@@H](C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
NFOQJNGQQXICBY-RXMQYKEDSA-N
Application
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate can be used in the synthesis of FK-506, a macrolide generally produced by Streptomyces tsukubaensis.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
A chemoenzymatic synthesis of the C10-C19 moiety of FK506
Gu R-L and Sih CJ
Tetrahedron Letters, 31(23), 3283-3286 (1990)
Tetrahedron Letters, 31, 3283-3283 (1990)