Documents
381381
Sigma-Aldrich
Allyl methyl carbonate
98%
Synonyme(s) :
Carbonic acid, methyl 2-propenyl ester, Methyl allyl carbonate, methyl prop-2-enyl carbonate
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2OCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro Beilstein :
1746960
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
59-60 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4-8-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Employed in the Pd(0)-mediated synthesis of allyl aryl ethers and sulfides, and α,β-unsaturated carbonyls.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synlett, 725-725 (1992)
Tetrahedron, 50, 10321-10321 (1994)
Tetrahedron, 42, 2971-2971 (1986)