379247
Tetradecafluorohexane
A mixture of perfluorinated hexanes, 95%
Synonyme(s) :
Perfluorohexane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Impuretés
5% perfluoropentane
Indice de réfraction
n20/D 1.252 (lit.)
Point d'ébullition
58-60 °C (lit.)
Pf
-74 °C (lit.)
Densité
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Clé InChI
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves