378615
3,3-Diethoxypropionitrile
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
91-93 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
nitrile
Chaîne SMILES
CCOC(CC#N)OCC
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
WBOXEOCWOCJQNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter