378356
Huile de silicone
viscosity 50 cSt (25 °C)
Synonyme(s) :
Poly(dimethylsiloxane)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Viscosité
50 cSt(25 °C)
pb
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
214.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves