377260
1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
186-192 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.F[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5FN.BF4/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
Clé InChI
PIGQKECRKGMXRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges