375799
L-Serinamide hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +14°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
185-188 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@@H](CO)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-2(1-6)3(5)7;/h2,6H,1,4H2,(H2,5,7);1H/t2-;/m0./s1
Clé InChI
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable