375098
6-Chloroquinoline
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
pb
126-127 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
Clé InChI
GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup