Principaux documents
375012
Sigma-Aldrich
Poly(lauryl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
>200 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C.CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C16H30O2.C10H14O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3;1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h2,4-14H2,1,3H3;1,3,5-6H2,2,4H3
Clé InChI
YVUPJRVTTNZUEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Absorbs and removes oils from surfaces.
Caractéristiques et avantages
Absorbs up to four times its weight in lipophilic materials. Minimizes syneresis.
Porous, highly cross-linked copolymer. High oil absorption. 200-1,200μm aggregates of <1μm-sized particles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable