Principaux documents
374938
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
99%
5 G
35,80 €
35,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
35,80 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H10CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Beilstein:
2043187
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Numéro de classement CE :
611-163-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Pf
148 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
QVQKEGYITJBHRQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
delta pKa between the two stereoisomers of 4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid has been studied using 1H and 13C NMR.[1] Preparation of cis- and trans-4-tert- butylcyclohexanecarboxylic acid has been reported.[2]
Application
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid may be used in the preparation of N-((S)-3-(4-(7-chloroquinolin-4-yl)piperazin-1-yl)-1-henylpropyl)-4-tert-butylcyclohexanecarboxamide.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
C L Perrin et al.
Analytical chemistry, 68(13), 2127-2134 (1996-07-01)
An NMR titration method has been developed to simultaneously measure the difference in acid dissociation constants (delta pKa) of two or more compounds with high precision and accuracy. The delta pKa between the conjugate acids of the two stereoisomers of
Conformational analysis. LXXV. Methylation rates of cis-and trans-4-tert-butyl-N, N-dimethylcyclohexylamines.
Allinger NL and Graham JC.
The Journal of Organic Chemistry, 36(12), 1688-1690 (1971)
Yanqing Liu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(10), 2426-2441 (2008-10-03)
CCR5, as the major co-receptor for HIV-1 entry, is an attractive novel target for the pharmaceutical industry in the HIV-1 therapeutic area. In this study, based on the structures of maraviroc and 1,4-bis(4-(7-chloroquinolin-4-yl)piperazin-1-yl)butane-1,4-dione (1), which was identified using structure-based virtual