Principaux documents
373494
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 30 %
Synonyme(s) :
Pt16Rh13
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
thermocouple grade
Forme
wire
Composition
Rhodium, 30%
Diamètre
0.51 mm
Chaîne SMILES 
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
Clé InChI
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
Quantité
1.1 g = 30 cm
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable