Principaux documents
373362
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 10 %, wire
Synonyme(s) :
RhPt47
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
thermocouple grade
Forme
wire
wire
Composition
Rhodium, 10%
Diamètre
0.51 mm
Chaîne SMILES 
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
Clé InChI
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
Quantité
2 g = 50 cm
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable