372986
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde]
average Mn ~340
Synonyme(s) :
PAPI 2027, PMDI, Polymethylene polyphenyl isocyanate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.6 (vs air)
Forme
liquid
Activité spécifique
~2.7 isocyanate groups/molecule
Poids mol.
average Mn ~340
Indice de réfraction
n20/D 1.628
Viscosité
180 cP(25 °C)(lit.)
Point d'ébullition
200 °C/5 mmHg
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1