371785
Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
98%
Synonyme(s) :
Dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate
29,00 €
About This Item
29,00 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
162-164 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable