Principaux documents
370940
Sigma-Aldrich
Z-Aib-OH
technical grade
Synonyme(s) :
Z-2-Methylalanine
5 G
50,70 €
50,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
50,70 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CNHC(CH3)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Beilstein:
2218009
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
65-69 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,10(14)15)13-11(16)17-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable