Principaux documents
370487
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphite
technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H44FO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Pf
201-203 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1c2cc(cc(c2OP(F)Oc3c1cc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Application
Antioxidant