Documents
36816
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoallyl ether
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Allyldiglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro Beilstein :
1754585
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.446
Densité
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CCOCCOCCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h2,8H,1,3-7H2
Clé InChI
DIOZVWSHACHNRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
D Fan et al.
Radiation protection dosimetry, 170(1-4), 311-314 (2016-03-05)
For more accurate assessments of the occupational exposure to radon for miners, the individual monitoring was conducted by using an improved passive integrating (222)Rn monitor. A total of 120 miners in 3 different kinds of mines were monitored throughout a