Principaux documents
365653
Sigma-Aldrich
Dipterocarpol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.72
Beilstein:
2339738
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +67°, c = 1 in chloroform
Pf
133-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C30H50O2/c1-20(2)10-9-16-30(8,32)22-13-18-28(6)21(22)11-12-24-27(5)17-15-25(31)26(3,4)23(27)14-19-29(24,28)7/h10,21-24,32H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
NJICGAVMYWKCMW-GWJXCKMPSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable