363057
6-O-Methylguanine
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-6-methoxypurine, 6-Methoxyguanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
Clé InChI
BXJHWYVXLGLDMZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CDK2(1017) , MGMT(4255)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable