360872
4-Methoxy-2(5H)-furanone
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
105 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
62-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC1=CC(=O)OC1
InChI
1S/C5H6O3/c1-7-4-2-5(6)8-3-4/h2H,3H2,1H3
Clé InChI
VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable