359483
(Methylthio)acetic acid
99%
Synonyme(s) :
(Methylmercapto)acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
130-131 °C/27 mmHg (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter