358878
N,N′-Ethylenebis(acrylamide)
technical grade, ≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
N,N′-Dimethylenebis(acrylamide), N,N′-Bisacryloyl-1,2-diaminoethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
≥90% (TLC)
Pf
138-140 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC(=O)NCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-3-7(11)9-5-6-10-8(12)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
Clé InChI
AYGYHGXUJBFUJU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable