Principaux documents
357693
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
98%
Synonyme(s) :
3,3-Dimethyldihydrofuran-2,5-dione, Dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
pb
219-220 °C (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Densité
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-6(2)3-4(7)9-5(6)8/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup