Principaux documents
357383
Sigma-Aldrich
Platinum-iridium alloy 70:30
wire, diam. 0.5 mm
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101711
ID de substance PubChem :
Forme
wire
Composition
Iridium, 30 wt. %
Platinum, 70 wt. %
Diamètre
0.5 mm
Chaîne SMILES 
[Ir].[Pt]
InChI
1S/Ir.Pt
Clé InChI
HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N
Quantité
440 mg = 10 cm; 2.2 g = 50 cm
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Articles
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.