Principaux documents
35246
Sigma-Aldrich
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene
technical, ≥95% (GC)
Synonyme(s) :
1,3-Dichloro-2-dichloromethylbenzene, 2,6-Dichlorobenzal chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4Cl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.92
Beilstein:
908809
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥95% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.588
pb
124-126 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.520 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H
Clé InChI
QQPXXHAEIGVZKQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene is a halogenated hydrocarbon.
Application
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter