348643
Palladium
foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.98% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
9.96 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.25 mm
Point d'ébullition
2970 °C (lit.)
Pf
1554 °C (lit.)
Densité
12.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable