348384
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Densité
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO2/c9-8(10,11)14-7-3-1-6(2-4-7)12-5-13/h1-4H
Clé InChI
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup