Principaux documents
348376
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
95%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO2/c9-8(10,11)14-7-4-2-1-3-6(7)12-5-13/h1-4H
Clé InChI
CTMGYQHKKIEXKF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup