348139
1-Chloropinacolone
95%
Synonyme(s) :
1-Chloro-3,3-dimethyl-2-butanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
170-173 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Clé InChI
ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup