Principaux documents
337285
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenol
97%
1 G
54,00 €
54,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
54,00 €
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
69 °C/43 mmHg (lit.)
Pf
30-34 °C (lit.)
Densité
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
Clé InChI
IJGSULQFKYOYEU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3,4-Trifluorophenol is an ortho-fluorinated trifluorophenol. Biodegradation and oxidative biodehalogenation of 2,3,4-trifluorophenol has been studied by 19F nuclear magnetic resonance (NMR) spectra.[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M G Boersma et al.
Applied and environmental microbiology, 64(4), 1256-1263 (1998-04-18)
A method was developed to study the biodegradation and oxidative biodehalogenation of fluorinated phenols by 19F nuclear magnetic resonance (NMR). Characterization of the 19F NMR spectra of metabolite profiles of a series of fluorophenols, converted by purified phenol hydroxylase, catechol