Principaux documents
345040
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorotoluene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Br)F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-2-fluorotoluene may be used as starting reagent in the synthesis of 4-borono-2-fluorophenylalanine, useful reagent for positron emission tomographic (PET) studies. It may be used in the synthesis of methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of Methyl 4-Bromo-2-methoxybenzoate.
Zhao HY and Chen BH.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 39(2), 92-92 (2008)
Synthesis of 4-borono-2-fluorophenylalanine.
Kabalka GW, et al.
Organic Prep. and Proc. Int., 32(3), 290-293 (2000)