344311
2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene
96%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Pression de vapeur
26.9 mmHg ( 37.7 °C)
7.2 mmHg ( 20 °C)
Essai
96%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
559 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
132-134 °C (lit.)
Pf
11-14 °C (lit.)
Densité
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=C/C=C(\C)C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
DZPCYXCBXGQBRN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup