Principaux documents
344184
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C(O)=O)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(9-4)8(12)13/h2-3H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
PHQBKLKZIXCRIX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable